Få mere at vide
Platin Iridiumtråd, 1,5 mm (0,06 tommer) diameter
Artikelnummer. 11460101
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460101 25 cm 25cm
11450101 5 cm 5cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460101 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044812.BU
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Platin-iridium wire bruges i platin smykker, især urkasser. De er blevet brugt til spindedyser til fremstilling af syntetiske fibre; i metrologi og i fremstilling af metalmikroelektroder. Det bruges til elektrisk stimulering af nervevæv og i elektrofysiologiske optagelser. Pt/Ir-legering er blevet brugt i mekaniske og elektrokemiske anordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Navn note 1,5 mm (0,06 tommer) diameter.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 90:10 wt%
Mængde 25 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,91g/5cm
Form Wire
MDL nummer MFCD02091683
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand og syre.