Få mere at vide
Platin Iridium wire, 1,5 mm (0,06 tommer) dia, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450101
Skift visning
Mængde:
5 cm
25 cm
Pakningsstørrelse:
25cm
5cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450101 5 cm 5cm
11460101 25 cm 25cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450101 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044812.BQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Platin-iridium wire bruges i platin smykker, især urkasser. De er blevet brugt til spindedyser til fremstilling af syntetiske fibre; i metrologi og i fremstilling af metalmikroelektroder. Det bruges til elektrisk stimulering af nervevæv og i elektrofysiologiske optagelser. Pt/Ir-legering er blevet brugt i mekaniske og elektrokemiske anordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Navn note 1.5mm (0.06 in.) dia.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 90:10 wt%
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.91g/5cm
Form Wire
MDL nummer MFCD02091683
Opløselighedsinformation Insoluble in water and acid.