Få mere at vide
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia
Artikelnummer. p-7052150
Mængde:
5 cm
25 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
100cm
25cm
5cm
Artikelnummer. 11395407
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042678.BQ
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 90:10 wt%
Mængde 5 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.85g/5cm
Form Wire
MDL nummer MFCD02091683