Få mere at vide
Platinum Iridium wire, 1.0mm (0.04in) dia, hard
Artikelnummer. 11409970
Mængde:
5 cm
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
5cm
Artikelnummer. 11409970
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044732.BW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Platin Iridium ledning, 1,0 mm (0,04 tommer) dia, hård bruges i ikke-standard termoelementer, elektriske kontakter og som elektroder i medicinsk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Navn note 1.0mm (0.04 in.) dia., Hard
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 80:20 wt%
Mængde 50 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.85g/5cm
Form Wire
MDL nummer MFCD02091683
Opløselighedsinformation Insoluble in water.