Få mere at vide
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Iridium wire |
| Mængde | 10 cm |
| Molekylær formel | Pt:Ir; 85:15 wt% |
| MDL nummer | MFCD02091683 |
| Emballage | Krympeindpakket |