Få mere at vide
Platinum Iridium wire, 0.5mm (0.02in) dia, hard
Artikelnummer. 11316767
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Artikelnummer. 11316767
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010055.BW
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Pt:Ir; 85:15 wt%
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Mængde 50 cm
Molekylær formel Pt:Ir; 85:15 wt%
MDL nummer MFCD02091683
Emballage Krympeindpakket