Learn More
Platinum Iridium-tråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, hård
Product Code. 11396757
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 cm
50 cm
Unit Size:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
11396757 50 cm 50cm
11386757 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11396757 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010054.BW
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fremstilling af metalmikroelektroder til elektrisk stimulering af nervevæv og elektrofysiologiske optagelser. Inokulering af nåle og ledningstråde til implantater. Elektrodemateriale til gelbokse/elektroforesekamre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Navn note 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, hård, temperer: som tegnet
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 80:20 wt%
Mængde 50 cm
Lugt Lugtfri
Vægt ≈0,44g/10cm
Form Wire
MDL nummer MFCD02091683
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand