Få mere at vide
Platinum Iridium-tråd, 0,5 mm (0,02 tommer) diameter, hård
Artikelnummer. 11346767
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
250cm
50cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11346767 250 cm 250cm
11336767 10 cm 10cm
11326767 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11346767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010056.CB
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: ca. 0,44 g/10 cm, Temperering: som trukket | CAS: 7440-6-6 | Pt:Ir; 90:10 wt%
Fremstilling af metalmikroelektroder til elektrisk stimulering af nervevæv og elektrofysiologiske optagelser. Inokulering af nåle og ledningstråde til implantater. Elektrodemateriale til gelbokse/elektroforesekamre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-6-7440
Molekylær formel Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL nummer MFCD02091683
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Navn note Svært
Udseende Sølvhvid ledning
Mængde 250 cm
Lugt Lugtfri
Form Wire
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand