Få mere at vide
Platin Iridiumtråd, 0,25 mm (0,01 tommer) diameter, annealed, 99,9+% (metalbasis)
Artikelnummer. 11388158
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388158 50 cm 50cm
11378158 10 cm 10cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039383.BW
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Form: ca. 0,11 g/10 cm; Temperament: blødt | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Anvendes til fremstilling af metalmikroelektroder til elektrisk stimulering af nervevæv og til elektrofysiologiske optagelser. Inokulering af nåle og ledningstråde til implantater. Anvendes i elektrodematerialer, der sammensætter gelkasserne/elektroforesekamrene.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium
Farve Sølv til grå
Udseende Sølvgrå tråd
Tæthed 21,56 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 50 cm
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde >99.9%
Form Wire
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.