Få mere at vide
Platinum Iridium wire, 0.152mm (0.006in) dia, hard, 99.9% (metals basis excluding precious metals)
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Iridium wire |
| Navn note | 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pt:Ir; 80:20 wt% |
| Mængde | 10 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.04g/10cm |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen ædle metaller) |
| MDL nummer | MFCD02091683 |
| Procent renhed | 99.9% |