Få mere at vide
Platin Iridium-tråd, 0,127 mm (0,005 tommer) dia, hård, 99,9 % (metalbasis ekskl. ædelmetaller), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Iridium wire |
| Navn note | 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pt:Ir; 80:20 wt% |
| Mængde | 10 cm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.03g/10cm |
| Form | Wire |
| Assay Procent Noter | (metalbasis undtagen ædle metaller) |
| MDL nummer | MFCD02091683 |
| Procent renhed | 99.9% |