Få mere at vide
Platin Iridium-tråd, 0,127 mm (0,005 tommer) dia, hård, 99,9 % (metalbasis ekskl. ædelmetaller), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319498
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
Artikelnummer. 11319498
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043330.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Navn note 0.127mm (0.005 in.) dia., Hard
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 80:20 wt%
Mængde 10 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.03g/10cm
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen ædle metaller)
MDL nummer MFCD02091683
Procent renhed 99.9%