Få mere at vide
Platinum Iridium wire, 0.127mm (0.005in) dia, annealed, 99.9% (metals basis excluding precious metals)
Artikelnummer. 11364658
Skift visning
Mængde:
10 cm
50 cm
Pakningsstørrelse:
10cm
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364658 10 cm 10cm
11374658 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364658 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043019.BS
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vakuumfordampningsaflejring, scanning og tunnelmikroskopi, korrosionsbestandige elektroder. Platin-iridiumtråd bruges i platinsmykker, især urkasser. De er blevet brugt til spindedyser til fremstilling af syntetiske fibre, i metrologi og legering er fremstilling af metalmikroelektroder. Det bruges til elektrisk stimulering af nervevæv og elektrofysiologiske optagelser. Pt/Ir-legering er blevet brugt i mekaniske og elektrokemiske anordninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Vakuumfordampningsaflejring, scanning og tunnelmikroskopi, korrosionsbestandige elektroder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium wire
Navn note 0.127mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 90:10 wt%
Mængde 10 cm
Lugt Odorless
Vægt ≈0.03g/10cm
Form Wire
Assay Procent Noter (metalbasis undtagen ædle metaller)
MDL nummer MFCD02091683
Opløselighedsinformation Insoluble in water and acid.
Procent renhed 99.9%