Få mere at vide
Platinum Iridium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051702
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11384757
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041804.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Platin Iridiumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges i ikke-standard termoelementer, elektriske kontakter og som elektroder i medicinsk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium foil
Navn note 0.1mm (0.004 in.) thick
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Pt:Ir; 90:10 wt%
Mængde 25 x 25 mm
Lugt Odorless
Vægt ≈1.35g/25x25mm
Form Foil
Assay Procent Noter (metalbasis)
MDL nummer MFCD02091683
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%