Få mere at vide
Platinum Iridium foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Platin Iridiumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges i ikke-standard termoelementer, elektriske kontakter og som elektroder i medicinsk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Iridium foil |
| Navn note | 0.1mm (0.004 in.) thick |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Pt:Ir; 90:10 wt% |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.35g/25x25mm |
| Form | Foil |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| MDL nummer | MFCD02091683 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Vis mere |