Få mere at vide
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11375929
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
Artikelnummer. 11375929
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041802.FI
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used in the fabrication of micro electrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. | Pt:Ir; 90:10 wt%
Platin Iridiumfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges til fremstilling af mikroelektroder til elektrisk stimulering af nervevæv og elektrofysiologiske optagelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum Iridium foil
Mængde 50 x 50 mm
Molekylær formel Pt:Ir; 90:10 wt%
MDL nummer MFCD02091683
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed 99.9%
Emballage Rør