Få mere at vide
Platinum Iridium foil, 0.025mm (0.001in) thick, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Platin Iridiumfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,9 % (metalbasis) bruges til fremstilling af mikroelektroder til elektrisk stimulering af nervevæv og elektrofysiologiske optagelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum Iridium foil |
| Mængde | 100 x 100 mm |
| Molekylær formel | Pt:Ir; 90:10 wt% |
| MDL nummer | MFCD02091683 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Procent renhed | 99.9% |
| Emballage | Rør |