Få mere at vide
Dostmann Electronic Platin nedsænkningssonde
Artikelnummer. 10701654
Længde (metrisk):
150 mm
Artikelnummer. 10701654
Brand: Dostmann Electronic 60001073
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med en responstid på 12 sekunder og et temperaturområde på– 200 til 500° , denne platin nedsænkningssonde er ideel til mange forsknings-, videnskabelige og laboratoriemiljøer.
  • Temperatursonde Pt100 6000-1073
  • Højnøjagtig modstandssonde, Pt100 1/10-DIN, Platinium-keramisk sensor IEC 751, 4-leder, kabel 1000mm PVC
  • anbefale til nøjagtige mål f.eks. med certifikat
  • Dyksonde, med håndtag, mineralisoleret, WS 1.4571, -200..+450 C, °150 x 3,0 mm
Tekniske data
Svartid 12 sek.
Temperaturområde (metrisk) -200 °C til +500 °C
Længde (metrisk) 150 mm