Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Artikelnummer. p-8449031
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
2500 reaktioner
4 x 2500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15949082 25 reaktioner Hver
15826325 100 reaktioner Hver
15825066 100 reaktioner 100 reaktioner
15836325 500 reaktioner 500 reaktioner
15846325 2500 reaktioner Hver
17126098 4 x 2500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15949082 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 14966000
Indeholder
10μ L Platinum II Taq HS DNA-polymerase, 1,25 mL 5X Platinum II PCR-buffer, 1,25 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og overlegen hot-start-teknologi.
Funktioner ved Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase inkluderer:
  • Innovativ buffer—muliggør universel annealing-temperatur ved at isostabilisere primer-skabelon duplex-strukturer
  • Konstrueret Taq DNA-polymerase—giver hurtig cykling og modstand mod almindelige hæmmere
  • Platin hotstart-teknologi—muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytte; muliggør opsætning af reaktioner ved stuetemperatur
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget modstand mod reaktionshæmmere, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-rensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end dobbelt så hurtige som andre Taq DNA-polymeraser. Proprietære platinantistoffer Taq blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske 'hot start' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, samtidig med at reaktionssamling ved stuetemperatur muliggør.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealing-temperaturen 60 °C for de fleste primerpar, der er designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelonens –duplexstabilitet under annealing-trinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase kan forskellige PCR-assays cykles sammen ved hjælp af samme protokol med universel primer-annealing-temperatur og udvidelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase leveres med den valgfrie Platinum GC Enhancer for specifik amplifikation og forbedrede udbytter af GC-rige mål.
Brug Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase til amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmid-skabeloner samt i RT-PCR, i anvendelser som genotyping, højkapacitets PCR eller med prøver af suboptimal renhed.
For øget bekvemmelighed tilbyder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Kat. Nr. 14000012), hvor Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase leveres i en færdig blanding med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er, hvilket reducerer antallet af pipetteringstrin under PCR-reaktionsopsætning. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) er også tilgængelig, som desuden indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påføring af PCR-produkter på geler, hvilket yderligere effektiviserer PCR-arbejdsgangen fra opsætning til endelig analyse af resultatet.
Applikationer:
  • Genotypning og allelscreening
  • Forstærkning fra lav-input eller lavkvalitets-DNA
  • GC-rig og AT-rig PCR
  • Generering af Sanger-sekventeringsskabeloner
  • Bredspektrums-mikrobiel/16S-forstærkning
  • Hurtig og høj-gennemstrømning PCR
  • Multiplexmålforstærkning
  • Amplifikation af udfordrende genomiske mål
  • Koloni-PCR og klonscreening
  • qPCR-baseret patogenpåvisning og kvantificering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •TaqHS DNA polymerase
• PCR buffer
• GC enhancer
Opbevares ved -20 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Exonuklease aktivitet 5' til 3'
Produktlinje Platin
Produkttype Hot Start DNA-polymerase
Mængde 25 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Genotypebestemmelse
Troskab (vs. Taq) 1X
Antal reaktioner 25 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre