Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Artikelnummer. 17126098 Shop alle Applied Biosystems produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
2500 reaktioner
4 x 2500 reaktioner
500 reaktioner
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
500 reaktioner
Hver
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17126098
Brand: Invitrogen™ 14966100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Invitrogen Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og overlegen hot-start-teknologi.
Funktioner af Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase inkluderer:
  • Innovativ buffer —muliggør universel udglødningstemperatur ved isostabiliserende primer-skabelon duplex strukturer
  • Konstrueret Taq DNA-polymerase —giver hurtig cyklus og resistens over for almindelige inhibitorer
  • Platinum hot-start teknologi —muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytte; giver mulighed for stuetemperatur reaktionsopsætning
Platin II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget resistens over for reaktionsinhibitorer, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-oprensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end to gange hurtigere end andre Taq DNA-polymeraser. Proprietær Platinum Taq antistoffer blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske 'varmstart' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, mens den tillader reaktionssamling ved stuetemperatur.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealingstemperaturen 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger –primerskabelondupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase, forskellige PCR-assays kan cykles sammen ved hjælp af den samme protokol med universel primer-annealingstemperatur og forlængelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Platin II Taq Hot-Start DNA Polymerase er forsynet med den valgfrie Platinum GC Enhancer til specifik amplifikation og forbedrede udbytter af GC-rige mål.
Brug Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase til amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner, såvel som i RT-PCR, i applikationer som genotypebestemmelse, high-throughput PCR eller med prøver af suboptimal renhed.
For øget bekvemmelighed tilbyder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Kat. nr. 14000012), hvor Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase leveres i en brugsklar blanding med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er, hvilket reducerer antallet af pipeteringstrin under PCR-reaktionsopsætning. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) er også tilgængelig, som desuden indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler, hvilket yderligere strømliner PCR-workflowet fra opsætning til endelig analyse af resultatet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Fire pakker, som hver indeholder:
• Platin IITaq HS DNA-polymerase, 1000μ L
• 5X Platinum II PCR-buffer, 2 x 12,5 ml
• Platinum GC Enhancer, 2 x 12,5 mL
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Exonuklease aktivitet 5' - 3'
Produkttype Hot Start DNA-polymerase
Mængde 4 x 2500 reaktioner
Forsendelsestilstand Room Temp or Wet Ice
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 4 x 2500 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Visa mer Visa mindre
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.