Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Shop alle Applied Biosystems produkterBeskrivelse
Indeholder
1000μ L Platinum II Taq HS DNA-polymerase, 2x12,5 mL 5X Platinum II PCR-buffer, 2x12,5 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og overlegen hot-start-teknologi.
Funktioner af Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase inkluderer:
- Innovativ buffer —muliggør universel udglødningstemperatur ved isostabiliserende primer-skabelon duplex strukturer
- Konstrueret Taq DNA-polymerase —giver hurtig cyklus og resistens over for almindelige inhibitorer
- Platinum hot-start teknologi —muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytte; giver mulighed for stuetemperatur reaktionsopsætning
Platin II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget resistens over for reaktionsinhibitorer, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-oprensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end to gange hurtigere end andre Taq DNA-polymeraser. Proprietær Platinum Taq antistoffer blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske 'varmstart' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, mens den tillader reaktionssamling ved stuetemperatur.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealingstemperaturen 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger –primerskabelondupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase, forskellige PCR-assays kan cykles sammen ved hjælp af den samme protokol med universel primer-annealingstemperatur og forlængelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Platin II Taq Hot-Start DNA Polymerase er forsynet med den valgfrie Platinum GC Enhancer til specifik amplifikation og forbedrede udbytter af GC-rige mål.
Brug Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase til amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner, såvel som i RT-PCR, i applikationer som genotypebestemmelse, high-throughput PCR eller med prøver af suboptimal renhed.
For øget bekvemmelighed tilbyder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Kat. nr. 14000012), hvor Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase leveres i en brugsklar blanding med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er, hvilket reducerer antallet af pipeteringstrin under PCR-reaktionsopsætning. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) er også tilgængelig, som desuden indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler, hvilket yderligere strømliner PCR-workflowet fra opsætning til endelig analyse af resultatet.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •Platin IITaq HS DNA-polymerase, 1000μ L • 5X Platinum II PCR-buffer, 2 x 12,5 ml • Platinum GC Enhancer, 2 x 12,5 mL Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Produkttype | Hot Start DNA-polymerase |
| Mængde | 2500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Room Temp or Wet Ice |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Vis mere |