Få mere at vide
Beschreibung
Beinhaltet
200μ L Platinum II Taq HS DNA-polymerase, 4x1,25 mL 5X Platinum II PCR-buffer, 4x1,25 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og overlegen hot-start-teknologi.
Funktioner ved Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase inkluderer:
- Innovativ buffer—muliggør universel annealing-temperatur ved at isostabilisere primer-skabelon duplex-strukturer
- Konstrueret Taq DNA-polymerase—giver hurtig cykling og modstand mod almindelige hæmmere
- Platin hotstart-teknologi—muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytte; muliggør opsætning af reaktioner ved stuetemperatur
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget modstand mod reaktionshæmmere, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-rensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end dobbelt så hurtige som andre Taq DNA-polymeraser. Proprietære platinantistoffer Taq blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske 'hot start' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, samtidig med at reaktionssamling ved stuetemperatur muliggør.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealing-temperaturen 60 °C for de fleste primerpar, der er designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelonens –duplexstabilitet under annealing-trinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase kan forskellige PCR-assays cykles sammen ved hjælp af samme protokol med universel primer-annealing-temperatur og udvidelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase leveres med den valgfrie Platinum GC Enhancer for specifik amplifikation og forbedrede udbytter af GC-rige mål.
Brug Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase til amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmid-skabeloner samt i RT-PCR, i anvendelser som genotyping, højkapacitets PCR eller med prøver af suboptimal renhed.
For øget bekvemmelighed tilbyder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Kat. Nr. 14000012), hvor Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase leveres i en færdig blanding med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er, hvilket reducerer antallet af pipetteringstrin under PCR-reaktionsopsætning. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) er også tilgængelig, som desuden indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påføring af PCR-produkter på geler, hvilket yderligere effektiviserer PCR-arbejdsgangen fra opsætning til endelig analyse af resultatet.
Applikationer:
- Genotypning og allelscreening
- Forstærkning fra lav-input eller lavkvalitets-DNA
- GC-rig og AT-rig PCR
- Generering af Sanger-sekventeringsskabeloner
- Bredspektrums-mikrobiel/16S-forstærkning
- Hurtig og høj-gennemstrømning PCR
- Multiplexmålforstærkning
- Amplifikation af udfordrende genomiske mål
- Koloni-PCR og klonscreening
- qPCR-baseret patogenpåvisning og kvantificering
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •Platin IITaq HS DNA-polymerase, 200μ L • 5X Platinum II PCR-buffer, 4 x 1,25 ml • Platinum GC Enhancer, 4 x 1,25 mL Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Produkttype | Hot Start DNA-polymerase |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetempereret eller våd is |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Mehr anzeigen |