Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Artikelnummer. 15826325 Shop alle Applied Biosystems produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
25 reaktioner
2500 reaktioner
4 x 2500 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Hver
Artikelnummer. 15826325
Brand: Invitrogen™ 14966001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
40μ L Platinum II Taq HS DNA-polymerase, 1,25 mL 5X Platinum II PCR-buffer, 1,25 mL Platinum GC Enhancer
Invitrogen Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og overlegen hot-start-teknologi.
Funktioner af Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase inkluderer:
  • Innovativ buffer —muliggør universel udglødningstemperatur ved isostabiliserende primer-skabelon duplex strukturer
  • Konstrueret Taq DNA-polymerase —giver hurtig cyklus og resistens over for almindelige inhibitorer
  • Platinum hot-start teknologi —muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytte; giver mulighed for stuetemperatur reaktionsopsætning
Platin II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget resistens over for reaktionsinhibitorer, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-oprensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end to gange hurtigere end andre Taq DNA-polymeraser. Proprietær Platinum Taq antistoffer blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske 'varmstart' giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, mens den tillader reaktionssamling ved stuetemperatur.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealingstemperaturen 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger –primerskabelondupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase, forskellige PCR-assays kan cykles sammen ved hjælp af den samme protokol med universel primer-annealingstemperatur og forlængelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Platin II Taq Hot-Start DNA Polymerase er forsynet med den valgfrie Platinum GC Enhancer til specifik amplifikation og forbedrede udbytter af GC-rige mål.
Brug Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase til amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner, såvel som i RT-PCR, i applikationer som genotypebestemmelse, high-throughput PCR eller med prøver af suboptimal renhed.
For øget bekvemmelighed tilbyder vi Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Kat. nr. 14000012), hvor Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase leveres i en brugsklar blanding med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er, hvilket reducerer antallet af pipeteringstrin under PCR-reaktionsopsætning. Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X) er også tilgængelig, som desuden indeholder et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler, hvilket yderligere strømliner PCR-workflowet fra opsætning til endelig analyse af resultatet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •Platin IITaq HS DNA-polymerase, 40μ L
• 5X Platinum II PCR-buffer, 1,25 ml
• Platinum GC Enhancer, 1,25 mL
Opbevares ved -°20 C i en ikke-frostfri fryser.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Produkttype Hot Start DNA-polymerase
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Room Temp or Wet Ice
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt