Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR-masterblandinger (2X)
Artikelnummer. p-8449028
Skift visning
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
1000 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Farve:
Farveløs
Grøn
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
50 reaktioner
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Farve Pakningsstørrelse
15929082 20 reaktioner Grøn Hver
15815066 50 reaktioner Grøn 50 reaktioner
15933592 200 reaktioner Grøn Hver
15939082 1000 reaktioner Grøn Hver
15889844 50 reaktioner Farveløs 50 reaktioner
15809854 1.000 reaktioner Farveløs 1000 reaktioner
15899844 200 reaktioner Farveløs -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15929082 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 14001011
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) tilbyder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase forblandet med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er for praktisk PCR-opsætning.
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, tilbyder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase forblandet med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er for praktisk PCR-opsætning. Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og førende hot-start-teknologi. Denne mastermix er forsynet med den valgfrie Platinum GC Enhancer til specifik amplifikation og forbedret udbytte af GC-rige mål.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix inkluderer også to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Funktioner
  • Innovativ buffer muliggør universel udglødningstemperatur ved at isostabilisere primer-skabelon duplex strukturer
  • Konstrueret Taq DNA-polymerase giver hurtig cyklus og resistens over for almindelige inhibitorer
  • Hot-start teknologi muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytter og muliggør stuetemperatur reaktionsopsætning
  • Grøn PCR-buffer reducerer pipetteringsfejl med direkte gelladning
Applikationer
  • Amplificering af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner
  • Amplifikation og forbedrede udbytter af GC-rige mål
  • RT-PCR
  • Genotypebestemmelse
  • High-throughput PCR
Platin II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget resistens over for reaktionsinhibitorer, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-oprensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end to gange hurtigere end andre Taq DNA-polymeraser. Proprietær PlatinumTaq antistoffer blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperaturer og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske varmstart giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, mens den tillader reaktionssamling ved stuetemperatur.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealingstemperaturen 60 °C for de fleste primerpar designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger –primerskabelondupleksstabiliteten under annealingstrinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) kan forskellige PCR-assays cykles sammen ved hjælp af den samme protokol med universel primer-annealingstemperatur og forlængelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal amplificeres.
Bemærk
  • Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefales farveløst format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •PCR Master Mix
• GC Enhancer
• Vand
opbevares ved -20 °C.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Reaktionshastighed 15 sek./kb
Exonuklease aktivitet 5' til 3'
Gel kompatibilitet Direkte indlæsning aktiveret
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 20 reaktioner
Overhæng 3' A
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Farve Grøn
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.