Indeholder
4x1,25 mL Platinum II PCR Master Mix (2X), 2x1,25 mL Platinum GC Enhancer, 4x1,25 mL Vand, nukleasefri
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, tilbyder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase forblandet med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er for praktisk PCR-opsætning. Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og førende hot-start-teknologi. Denne mastermix er forsynet med den valgfrie Platinum GC Enhancer til specifik amplifikation og forbedret udbytte af GC-rige mål.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix indeholder også to sporingsfarver til direkte påføring af PCR-produkter på geler.
Funktioner
- Innovativ buffer muliggør universel annealing-temperatur ved at isostabilisere primer-skabelon duplex-strukturer
- Konstrueret Taq DNA-polymerase giver hurtig cykling og modstand mod almindelige hæmmere
- Hotstart-teknologi muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytte og muliggør opsætning af reaktioner ved stuetemperatur
- Green PCR-buffer reducerer pipetteringsfejl med direkte gelbelastning
Applikationer:
- Genotypning og allelscreening
- Forstærkning fra lav-input eller lavkvalitets-DNA
- GC-rig og AT-rig PCR
- Generering af Sanger-sekventeringsskabeloner
- Bredspektrums-mikrobiel/16S-forstærkning
- Hurtig og høj-gennemstrømning PCR
- Multiplexmålforstærkning
- Amplifikation af udfordrende genomiske mål
- Koloni-PCR og klonscreening
- qPCR-baseret patogenpåvisning og kvantificering
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget modstand mod reaktionshæmmere, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-rensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end dobbelt så hurtige som andre Taq DNA-polymeraser. Proprietære platinantistoffer Taq blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperatur og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske hot start giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, samtidig med at reaktionssamling ved stuetemperatur muliggør.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealing-temperaturen 60 °C for de fleste primerpar, der er designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelonens –duplexstabilitet under annealing-trinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) kan forskellige PCR-assays cykles sammen ved hjælp af samme protokol med universel primer-annealing-temperatur og udvidelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal forstærkes.
Bemærk
- For applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorption eller fluorescensexcitation, anbefales farveløs form.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •Platinum II PCR Master Mix (2X), 4 x 1,25 ml • Platinum GC Enhancer, 2 x 1,25 ml • Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 mL Opbevares ved -20 °C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig eller standard |
| Produkttype | Hot Start PCR Master Mix |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Hot-start PCR, Varmstarts-PCR |
| Vis mere |
Må kun benyttes til forskning.