Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ II Hot-Start PCR-masterblandinger (2X)
Artikelnummer. 15889844 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
1.000 reaktioner
1000 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Farve:
Farveløs
Grøn
Pakningsstørrelse:
1000 reaktioner
50 reaktioner
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Farve Pakningsstørrelse
15889844 50 reaktioner Farveløs 50 reaktioner
15929082 20 reaktioner Grøn Hver
15815066 50 reaktioner Grøn 50 reaktioner
15933592 200 reaktioner Grøn Hver
15939082 1000 reaktioner Grøn Hver
15809854 1.000 reaktioner Farveløs 1000 reaktioner
15899844 200 reaktioner Farveløs -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15889844 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 14000012
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
1,25 mL Platinum II PCR Master Mix (2X), 1,25 mL Platinum GC Enhancer, 1,25 mL Vand, nukleasefri
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) tilbyder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase forblandet med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er for praktisk PCR-opsætning.
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), tilgængelig i farveløse og grønne formater, tilbyder Platinum II Taq Hot-Start DNA-polymerase forblandet med Platinum II PCR-buffer og dNTP'er for praktisk PCR-opsætning. Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase er designet til universel primer-annealing og hurtig, nem PCR med sin unikke kombination af innovativ buffer, højtydende konstrueret Taq DNA-polymerase og førende hot-start-teknologi. Denne mastermix er forsynet med den valgfrie Platinum GC Enhancer til specifik amplifikation og forbedret udbytte af GC-rige mål.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix indeholder også to sporingsfarver til direkte påføring af PCR-produkter på geler.
Funktioner
  • Innovativ buffer muliggør universel annealing-temperatur ved at isostabilisere primer-skabelon duplex-strukturer
  • Konstrueret Taq DNA-polymerase giver hurtig cykling og modstand mod almindelige hæmmere
  • Hotstart-teknologi muliggør overlegen specificitet, følsomhed og udbytte og muliggør opsætning af reaktioner ved stuetemperatur
  • Green PCR-buffer reducerer pipetteringsfejl med direkte gelbelastning
Applikationer:
  • Genotypning og allelscreening
  • Forstærkning fra lav-input eller lavkvalitets-DNA
  • GC-rig og AT-rig PCR
  • Generering af Sanger-sekventeringsskabeloner
  • Bredspektrums-mikrobiel/16S-forstærkning
  • Hurtig og høj-gennemstrømning PCR
  • Multiplexmålforstærkning
  • Amplifikation af udfordrende genomiske mål
  • Koloni-PCR og klonscreening
  • qPCR-baseret patogenpåvisning og kvantificering
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase er en konstrueret Taq DNA-polymerase, der viser øget modstand mod reaktionshæmmere, der stammer fra prøvemateriale eller DNA-rensningstrin. Polymerasen har en højere DNA-syntesehastighed og leverer PCR-resultater mere end dobbelt så hurtige som andre Taq DNA-polymeraser. Proprietære platinantistoffer Taq blokerer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperatur og dissocierer efter det indledende denatureringstrin ved 94 °C. Denne automatiske hot start giver øget følsomhed, specificitet og udbytte, samtidig med at reaktionssamling ved stuetemperatur muliggør.
På grund af den unikke sammensætning af Platinum II PCR-bufferen er annealing-temperaturen 60 °C for de fleste primerpar, der er designet efter de generelle designregler. Isostabiliserende molekyler i bufferen øger primer-skabelonens –duplexstabilitet under annealing-trinnet og bidrager til øget specificitet uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar. Med Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) kan forskellige PCR-assays cykles sammen ved hjælp af samme protokol med universel primer-annealing-temperatur og udvidelsestrinnet valgt for det længste fragment, der skal forstærkes.
Bemærk
  • For applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorption eller fluorescensexcitation, anbefales farveløs form.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •Platinum II PCR Master Mix (2X), 1,25 ml
• Platinum GC Enhancer, 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 1,25 mL Opbevares
ved -20 °C i en ikke-frostfri fryser.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Platin II Taq Hot-Start DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig eller standard
Produkttype Hot Start PCR Master Mix
Renhed eller kvalitetsklasse HPLC
Mængde 50 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 50 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA
Farve Farveløs
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskning.