Få mere at vide
Platinum(II) cyanide, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7026814
Mængde:
0.5 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
2.5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11406246
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23055.02
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 592-06-3
Molekylær formel C2N2Pt
MDL nummer MFCD00016288
Synonym platinum ii cyanide, acmc-1axcr, platinumdicarbonitrile, platinum cyanide pt cn 2 7ci,8ci,9ci, platinum ii cyanide trace metals basis
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) cyanide
Mængde 0.5 g
Lineær formel Pt(CN)2
FN nummer UN1588
Formel vægt 247.13
Procent renhed ≥98%