Få mere at vide
Platinum(II) chloride, Premion™, 99.99+% (metals basis), Pt 73% min
Artikelnummer. p-7058712
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11334748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043090.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platin(II)chlorid bruges som katalysator til en række forskellige CC-bindings-, CO-bindings- og CN-bindingsdannelsesreaktioner. Det fungerer som en forløber til fremstilling af andre platinforbindelser såsom cisplatin og dichlor(cycloocta-1,5-dien)platin(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-65-7
Molekylær formel Cl2Pt
Molekylvægt (g/mol) 265.98
MDL nummer MFCD00011181
InChI nøgle CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn platin(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum (II) chloride
Smeltepunkt 581°C (decomposition)
Farve Brun-grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PtCl2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,7528
Opløselighedsinformation Soluble in ammoniaband hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 266
Procent renhed ≥99.99%
Grad Premion
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 73% min
Tæthed 5.87 g/mL