Få mere at vide
Platin(II)chlorid, Premion™, 99,99+% (metalbasis), Pt 73% min
Beskrivelse
Platin(II)chlorid bruges som katalysator til en række forskellige CC-bindings-, CO-bindings- og CN-bindingsdannelsesreaktioner. Det fungerer som en forløber til fremstilling af andre platinforbindelser såsom cisplatin og dichlor(cycloocta-1,5-dien)platin(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum (II) chloride |
| Smeltepunkt | 581 °C (dekomponering) |
| Farve | Brun-grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Tæthed | 5.87 g/mL |
| Lineær formel | PtCl2 |
| FN nummer | UN3260 |
| Merck Index | 14,7528 |
| Vis mere |