Få mere at vide
Platin(II)chlorid, 99,9% (metalbasis), Pt 73% min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7048623
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11311688
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011044.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265.98 g/mol
Platin(II)chlorid bruges som katalysator til en række forskellige CC-bindings-, CO-bindings- og CN-bindingsdannelsesreaktioner. Det fungerer som en forløber til fremstilling af andre platinforbindelser såsom cisplatin og dichlor(cycloocta-1,5-dien)platin(II). Det er et velkendt kemoterapilægemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-65-7
Molekylær formel Cl2Pt
Molekylvægt (g/mol) 265.98
MDL nummer MFCD00011181
InChI nøgle CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn platin(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) chloride
Smeltepunkt 581°C (decomposition)
Farve Brun-grøn
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel PtCl2
FN nummer UN3261
Merck Index 14,7528
Opløselighedsinformation Soluble in ammonia and hydrochloric acid; Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 266
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 73% min.
Tæthed 5.87 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Platinous chloride