Få mere at vide
Platin(II)chlorid, 98%
Artikelnummer. 11487867
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11487867 1 g 1g
11497867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11487867 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16549.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265,98 g/mol
Platin(II)chlorid bruges som katalysator til en række forskellige CC-bindings-, CO-bindings- og CN-bindingsdannelsesreaktioner. Det fungerer som en forløber til fremstilling af andre platinforbindelser såsom cisplatin og dichlor(cycloocta-1,5-dien)platin(II).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Platin(II)chlorid bruges som katalysator til en række forskellige CC-bindings-, CO-bindings- og CN-bindingsdannelsesreaktioner. Det fungerer som en forløber til fremstilling af andre platinforbindelser såsom cisplatin og dichlor(cycloocta-1,5-dien)platin(II).
Opløselighed
Opløselig i ammoniak og saltsyre. Uopløseligt i vand, alkohol og ether.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-65-7
Molekylær formel Cl2Pt
Molekylvægt (g/mol) 265.98
MDL nummer MFCD00011181
InChI nøgle CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
IUPAC navn platin(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) chloride
Smeltepunkt 581°C (decomposition)
Mængde 1 g
Lineær formel PtCl2
FN nummer UN3260
Merck Index 14,7528
Opløselighedsinformation Soluble in ammonia and hydrochloric acid. Insoluble in water,alcohol and ether.
Formel vægt 266
Procent renhed 98%
Tæthed 5.87