Få mere at vide
Platinum(II) chloride, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(II) chloride |
| CAS | 10025-65-7 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | Cl2Pt |
| MDL nummer | MFCD00011181 |
| SMIL | [Pt+2].[Cl-].[Cl-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.98 |
| Procent renhed | 98% |