Få mere at vide
Platin(II)chlorid, 73% Pt
Artikelnummer. 10267593 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10267593 250 mg Glasflaske 250mg
10318050 1 g Glasflaske 1g
10042590 5 g Glasflaske 5g
11954191 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10267593 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 195382500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10025-65-7 | Cl2Pt | 265,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10025-65-7
Molekylær formel Cl2Pt
Molekylvægt (g/mol) 265.98
MDL nummer MFCD00011181
InChI nøgle CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Platinous chloride
IUPAC navn platin(2+)-dichlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) chloride
Smeltepunkt 581.0°C
Farve Brun til Grågrøn
Fysisk form Pulver
Mængde 250 mg
Lineær formel PtCl2
Fieser 02,272
Merck Index 15,7643
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,insoluble in alcohol and ether
Formel vægt 266
Procent renhed 73% (Pt)
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 6.05
Tæthed 6.0500g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Platinum(II) chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.