Få mere at vide
Platinum(II) Chloride (73% Pt), Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(II) Chloride (73% Pt) |
| Smeltepunkt | 581°C (Decomposes) |
| CAS | 10025-65-7 |
| Mængde | 500 mg |
| Tæthed | 6.1 g/cm3 |
| MDL nummer | MFCD00011181 |
| Synonym | Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride, Platinum(II) chloride (73% Pt) |
| Molekylvægt (g/mol) | 265.98 |
| Grad | Research |