Få mere at vide
Platinum(II) bromide, 99.9% (metals basis), Pt 54.5% min
Artikelnummer. 11316558
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11316558 5 g 5g
11306558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316558 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012172.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13455-12-4 | Br2Pt | 354.89 g/mol
Platin(II)bromid anvendt som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13455-12-4
Molekylær formel Br2Pt
Molekylvægt (g/mol) 354.89
MDL nummer MFCD00011180
InChI nøgle KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
Synonym platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
PubChem CID 83486
IUPAC navn dibromplatin
SMIL [Br-].[Br-].[Pt++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) bromide
Smeltepunkt 250°C (decomposition)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 354.91
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pt 54.5% min.