Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(II) bromide |
| Smeltepunkt | 250°C |
| Navn note | 98% |
| CAS | 13455-12-4 |
| Farve | Brun til Khaki |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 g |
| Analyseprocentområde | 97.5% min |
| Molekylær formel | Br2Pt |
| Lineær formel | PtBr2 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Platinum(II) bromide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .