Få mere at vide
Platinum(II) acetylacetonate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(II) acetylacetonate |
| CAS | 15170-57-7 |
| Molekylær formel | C10H14O4Pt |
| MDL nummer | MFCD00000028 |
| Mængde | 250 mg |
| SMIL | CC1=O[Pt+2]2(O=C(C)[CH-]1)O=C([CH-]C(C)=O2)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.29 |
| Procent renhed | 98% |