Få mere at vide
Platinum(II) Acetylacetonate (50% Pt), Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Platinum(II) Acetylacetonate (50% Pt) |
| Smeltepunkt | 250°C to 252°C |
| CAS | 15170-57-7 |
| Mængde | 1 g |
| MDL nummer | MFCD00000028 |
| Synonym | Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt), Platinum bis(acetylacetonate), Bis(acetylacetonato) platinum, Platinum(II) acetylacetonate (50% Pt) |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.29 |
| Grad | Research |