Få mere at vide
Platinum(II) 2,4-pentanedionate, Pt 48.0% min
Artikelnummer. p-4407705
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11306048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010526.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Anvendes til fotoaktiverede hydrosilyleringsreaktioner mellem vinyl- og silangrupper; ved aflejring af platinmetal og ved fremstilling af platinnanorør. Precursor for FePt supergitter magnetiske nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15170-57-7
Molekylær formel C10H14O4Pt
Molekylvægt (g/mol) 393.30
MDL nummer MFCD00000028
InChI nøgle KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
SMIL [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Smeltepunkt 250°C to 252°C
Navn note Pt 48.0% min.
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Very soluble in chloroform; insoluble in water
IUPAC navn platin(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 393.31