Få mere at vide
Platin(II) 2,4-pentanedionat, Pt 48,0% min
Artikelnummer. 11396038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396038 5 g 5g
11306048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010526.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393,30 g/mol
Anvendes til fotoaktiverede hydrosilyleringsreaktioner mellem vinyl- og silangrupper; ved aflejring af platinmetal og ved fremstilling af platinnanorør. Precursor for FePt supergitter magnetiske nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15170-57-7
Molekylær formel C10H14O4Pt
Molekylvægt (g/mol) 393.30
MDL nummer MFCD00000028
InChI nøgle KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Synonym platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
SMIL [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum(II) 2, 4-pentanedionate
Smeltepunkt 250 °C til 252 °C
Navn note Pt 48,0% min.
Farve Rød
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Meget opløselig i kloroform; uopløseligt i vand
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on; platin
Formel vægt 393.31