Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™Tfi Exo(-) DNA-polymerase
Mængde:
500 U
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Platinum™Tfi Exo(-) DNA-polymerase er rekombinant Tfi Exo(-) DNA-polymerase kompleksbundet med en proprietær antistofblanding, der hæmmer polymeraseaktivitet ved omgivelsestemperatur, hvilket muliggør opsætning af reaktion ved stuetemperatur. Aktiviteten genoprettes efter det indledende denatureringstrin i PCR-cykling ved 94 °C, hvilket giver en automatisk 'varmstart' for øget specificitet, sensitivitet og udbytte. Tfi Exo(-) DNA-polymerase oprenses fra E. coli. udtrykker klonede mutanter af Thermus filiformis DNA-polymerasegenet. Dette enzym har 5'→ 3' polymeraseaktivitet, men mangler begge 5'→ 3' og 3'→ 5' exonukleaseaktivitet for forbedret udbytte og robusthed. Tfi Exo(-) DNA-polymerase er varmestabil og vil syntetisere DNA ved forhøjede temperaturer fra enkeltstrengede skabeloner i nærværelse af en primer.
Ansøgninger
Platinum™Tfi Exo(-) DNA-polymerase kan bruges i protokoller, der pt Platinum™Taq DNA-polymerase uden modifikation. PCR-ydelse er sammenlignelig med Platinum™Taq i udbytte, specificitet, troskab og robusthed. Ligesom Platinum™Taq , Platinum™Tfi Exo(-) DNA-polymerase har en ikke-template-afhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-enderne af PCR-produkter.
Ansøgninger
Platinum™Tfi Exo(-) DNA-polymerase kan bruges i protokoller, der pt Platinum™Taq DNA-polymerase uden modifikation. PCR-ydelse er sammenlignelig med Platinum™Taq i udbytte, specificitet, troskab og robusthed. Ligesom Platinum™Taq , Platinum™Tfi Exo(-) DNA-polymerase har en ikke-template-afhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en enkelt deoxyadenosin (A) til 3'-enderne af PCR-produkter.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 5X |
| Indhold og opbevaring | Platinum™ Tfi DNA-polymerase (500 enheder i alt, ved 5U/μ L) leveres med 5X Platinum™ Tfi-reaktionsbuffer (4x 1,3 ml) og 50 mM magnesiumchlorid (1 ml). Opbevares ved -°20 C (ikke-frostfri). |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | Tfi DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Produktlinje | Platinum |
| Produkttype | DNA-polymerase |
| Mængde | 500 U |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Troskab (vs. Taq) | 1 X |
| Vis mere |