Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™Tfi DNA polymerase
Beskrivelse
Platinum™ Tfi DNA Polymerase combines Platinum™ automated hot-start technology with a non-Taq, surfactant-free PCR enzyme derived from Thermus filiformis. PCR performance is comparable to Platinum™ Taq DNA polymerase in yield, specificity, fidelity, and robustness for targets less than 1 kb in length. In addition, Platinum™ Tfi is available in a 5'Exo (-) form for PCR applications that do not require the polymerase to have 5'exonuclease activity. With Platinum™ Tfi, you'll:
- Improve PCR sensitivity and yield with an automated hot start
- Generate more available enzyme during the enzyme activation step for improved PCR robustness
- Amplify more DNA with less enzyme per reaction
–
–
– Amplificere mere DNA med mindre enzym pr. reaktion
Tilgængelig for OEM: I modsætning til Platinum™Taq DNA Polymerase, en tilpasset version af Platinum™Tfi DNA Polymerase kan gøres tilgængelig for videresalg som en del af et PCR-kit til grundforskning, diagnostik eller andre anvendte områder. Kontakt venligst en Invitrogen repræsentant for mere information.
Anvendelser: Amplifikation af DNA fra komplekse genomiske, virale og plasmidskabeloner.
Enhedsdefinition: En enhed af Platinum™Tfi DNA-polymerase inkorporerer 10 nmol deoxyribonukleotid i DNA på 30 minutter ved °74 C.
Indhold:Platinum™Tfi DNA Polymerase leveres med en magnesiumfri 5X Platinum™Tfi -reaktionsbuffer og et separat hætteglas 50 mM MgCl2 .
Indhold og opbevaring:
Platinum™Tfi DNA Polymerase leveres med 5X Platinum™Tfi -reaktionsbuffer og 50 mM magnesiumchlorid. Opbevares ved -°20 C (ikke-frostfri).
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (-5 til -30 °C). |
| GC-Rich PCR-ydelse | Lav |
| Polymerase | Tfi DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Exonuklease aktivitet | 5' - 3' |
| Produktlinje | Platin |
| Mængde | 500 stk |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Troskab (vs. Taq) | 1 X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Vis mere |