Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mix (2X)
Artikelnummer. p-7184560
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
1000 reaktioner
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
1 sæt
50 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
15480584 Farveløs 50 reaktioner 1 sæt
15490584 Farveløs 200 reaktioner 1 sæt
15400594 Farveløs 1000 reaktioner 1 sæt
15442193 Grøn 50 reaktioner 50 reaktioner
15420594 Grøn 200 reaktioner 1 sæt
15430594 Grøn 1000 reaktioner 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15480584 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 13000012
Invitrogen Platinum Hot Start PCR Master Mix tilbyder PlatinumTaq DNA-polymerase i en optimeret PCR-buffer med magnesium og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning.
Invitrogen Platinum Hot Start PCR Master Mix, tilgængelig i farveløse og grønne formater, tilbyder PlatinumTaq DNA-polymerase i en optimeret PCR-buffer med magnesium og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning. Den bevarer alle Platinums funktionerTaq DNA-polymerase: specificitet, robusthed og pålidelighed.
Platinum Green Hot Start PCR Master Mix indeholder desuden et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Platinum Hot Start PCR Master Mix giver en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er, hvilket reducerer antallet af pipetteringstrin under PCR-reaktionsopsætning. Den leveres med et separat hætteglas med Platinum GC Enhancer, formuleret til specifik amplifikation og forbedret udbytte af GC-rige mål.
PlatinTaq DNA-polymerase er en rekombinantTaq DNA-polymerase kompleksbundet med proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet ved stuetemperatur, hvilket reducerer uspecifik målamplifikation ved lavere temperaturer. Antistofferne dissocierer under det indledende PCR-denatureringstrin, og DNA-polymerase genvinder sin fulde aktivitet. Ligesom medTaq DNA-polymerase, platin Taq DNA-polymerase har en ikke-skabelonafhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en 3'-deoxyadenosin til produktender og har en 5'- til 3'-exonukleaseaktivitet.
Funktioner
  • Høj specificitet og øget udbytte med antistof-medieret hot-start PCR
  • Praktisk stuetemperatur reaktionsopsætning
  • Alsidig formulering til en bred vifte af amplikoner
  • Direkte gelladning med grøn PCR-mastermix
Applikationer
  • Hot Start PCR
  • Genotypebestemmelse
  • Genekspressionsprofilering
  • Næste generations sekventering
Bemærk
  • Platin IITaq Hot-start DNA Polymerase anbefales overlegen PCR ydeevne.
  • Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefales farveløst format.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •Platinum Hot Start PCR 2X Master Mix, 1,25 mL
• Platinum GC Enhancer, 1,25 ml
• Nukleasefrit vand, 1,25 mL Opbevares
ved -20 °C i en ikke-frostfri fryser.
Format Rør
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase Platin Taq-DNA-polymerase
Reaktionshastighed Standard
Etiket eller farvestof Umærket
Produkttype Hot Start PCR Master Mix
Mængde 50 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR
Troskab (vs. Taq) 1X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 50 reaktioner
Overhæng 3'-A
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 5 kb eller mindre
Udgangsmateriale DNA