Få mere at vide
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mix (2X)
Beskrivelse
Invitrogen Platinum Hot Start PCR Master Mix, tilgængelig i farveløse og grønne formater, tilbyder PlatinumTaq DNA-polymerase i en optimeret PCR-buffer med magnesium og dNTP'er til praktisk PCR-opsætning. Den bevarer alle Platinums funktionerTaq DNA-polymerase: specificitet, robusthed og pålidelighed.
Platinum Green Hot Start PCR Master Mix indeholder desuden et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Platinum Hot Start PCR Master Mix giver en klar-til-brug blanding af DNA-polymerase, salte, magnesium og dNTP'er, hvilket reducerer antallet af pipetteringstrin under PCR-reaktionsopsætning. Den leveres med et separat hætteglas med Platinum GC Enhancer, formuleret til specifik amplifikation og forbedret udbytte af GC-rige mål.
PlatinTaq DNA-polymerase er en rekombinantTaq DNA-polymerase kompleksbundet med proprietære antistoffer, der hæmmer enzymaktivitet ved stuetemperatur, hvilket reducerer uspecifik målamplifikation ved lavere temperaturer. Antistofferne dissocierer under det indledende PCR-denatureringstrin, og DNA-polymerase genvinder sin fulde aktivitet. Ligesom medTaq DNA-polymerase, platin Taq DNA-polymerase har en ikke-skabelonafhængig terminal transferaseaktivitet, der tilføjer en 3'-deoxyadenosin til produktender og har en 5'- til 3'-exonukleaseaktivitet.
Funktioner
- Høj specificitet og øget udbytte med antistof-medieret hot-start PCR
- Praktisk stuetemperatur reaktionsopsætning
- Alsidig formulering til en bred vifte af amplikoner
- Direkte gelladning med grøn PCR-mastermix
Applikationer
- Hot Start PCR
- Genotypebestemmelse
- Genekspressionsprofilering
- Næste generations sekventering
Bemærk
- Platin IITaq Hot-start DNA Polymerase anbefales overlegen PCR ydeevne.
- Til applikationer, der kræver PCR-produktanalyse ved absorbans eller fluorescensexcitation, anbefales farveløst format.
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •Platingrøn Hot Start PCR 2X Master Mix, 1,25 mL • Platinum GC Enhancer, 1,25 ml • Nukleasefrit vand, 1,25 mL Opbevares ved -20 °C i en ikke-frostfri fryser. |
| Format | Rør |
| GC-Rich PCR-ydelse | Medium |
| Polymerase | Platinum Taq DNA Polymerase |
| Reaktionshastighed | Standard |
| Etiket eller farvestof | Grøn |
| Produkttype | Hot Start PCR Master Mix |
| Mængde | 50 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |