Få mere at vide
Platingranulater, 6,35 mm (0,25 tommer) & ned, 99,95% (metalbasis)
Artikelnummer. 11331599
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331599 1 g 1g
11341599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11331599 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 012236.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Platinum
Farve Hvid
Udseende Silvery white
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.95% (Metals basis)
Form Granular