Få mere at vide
Platingaze, Unimesh N7433, strækmetalnet, 0,34 mm (0,013 tommer) tykt, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427355
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427355 25 x 25 mm Hver
15437355 50 x 50 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046966.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platingaze bruges i elektronikindustrien til elektriske kontakter, som kan blive udsat for høje temperaturer. Det fungerer også som en katalysator i produktionen af salpetersyre. Det spiller en væsentlig rolle i krakningsprocesserne i olieraffinaderier. Det kan belægges på elektrodeoverfladen ved galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum gauze, Unimesh N7433
Navn note Expanded metal mesh, 0.34mm (0.013 in.) thick
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 0.34mm Mesh
Lugt Odorless
Vægt ≈1.0g/25x25mm
Opløselighedsinformation Soluble in hot aqua regia.