Få mere at vide
Platin-gaze, 52 mesh vævet af 0,1 mm (0,004 tommer) dia-tråd, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11345769
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345769 75 x 75 mm Hver
11301368 25 x 25 mm Hver
11335769 50 x 50 mm Hver
15434735 50 x 75 mm Hver
11311368 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11345769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010283.FL
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Det bruges som katalytisk middel i forarbejdningen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform i råolieraffinering. | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Det bruges som et katalytisk middel i behandlingen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform til råolieraffinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum
Udseende Sølvhvid gauge
Tæthed 21,45 g/cm3 ved 20 °C
Mængde 75 x 75 mm
Maskestørrelse 52 Mesh
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99.9%
Form Trådklæde
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløser i aqua regia