Få mere at vide
Platin-gaze, 52 mesh vævet af 0,1 mm (0,004 tommer) dia-tråd, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11301368
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
50 x 75 mm
75 x 75 mm
100 x 100 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11301368 25 x 25 mm Hver
11335769 50 x 50 mm Hver
15434735 50 x 75 mm Hver
11345769 75 x 75 mm Hver
11311368 100 x 100 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11301368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010283.FF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2306.00 DKK
    2074.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 231.35 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Det bruges som katalytisk middel i forarbejdningen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform i råolieraffinering. | CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Det bruges som et katalytisk middel i behandlingen af salpetersyre, gødning, syntetiske fibre og en række andre materialer. Petroleumsindustrien bruger metallet i gazeform til råolieraffinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum gauze
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 52 Mesh
Emballage Krympeindpakket
Form Trådklæde
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Opløser i aqua regia
Procent renhed 99.9%