Få mere at vide
Platinum gauze, 45 mesh woven from 0.198mm (0.0078in) dia wire, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-7051708
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11314777
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 041814.FF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platingaze bruges i elektronikindustrien til elektriske kontakter, som kan blive udsat for høje temperaturer. Det fungerer også som en katalysator i produktionen af salpetersyre. Det spiller en væsentlig rolle i krakningsprocesserne i olieraffinaderier. Det kan belægges på elektrodeoverfladen ved galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum gauze
Navn note Woven from 0.198mm (0.0078 in.) dia. wire
Mængde 25 x 25 mm
Maskestørrelse 45 Mesh
Lugt Odorless
Vægt ≈1.61g/25x25mm
Form Wire Cloth
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in hot aqua regia.
Procent renhed 99.9%