Få mere at vide
Platin-gaze, 45 mesh vævet af 0,198 mm (0,0078 tommer) diatråd, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11385939
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11385939 50 x 50 mm Hver
11314777 25 x 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11385939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041814.FI
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195,08 g/mol
Platingaze bruges i elektronikindustrien til elektriske kontakter, som kan blive udsat for høje temperaturer. Det fungerer også som en katalysator i produktionen af salpetersyre. Det spiller en væsentlig rolle i krakningsprocesserne i olieraffinaderier. Det kan belægges på elektrodeoverfladen ved galvanisering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6-4-7440
Molekylær formel Pt
Molekylvægt (g/mol) 195.08
MDL nummer MFCD00011179
InChI nøgle BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
IUPAC navn platin
SMIL [Pt]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Platinum gauze
Navn note Vævet af 0,198 mm (0,0078 tommer) diameter tråd
Mængde 50 x 50 mm
Maskestørrelse 45 Mesh
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,61g/25x25mm
Form Trådklæde
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Opløselig i varm aqua regia.
Procent renhed 99.9%